Documentos Principais
SLW2115/04M
Pyrex® Weighing scoop
6 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 2115/04M
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 2115/04M
Total C
85 mm
capacidade
6 mL
Descrição geral
Glass scoop
  • With hollow stem to aid introduction of the powder into narrow neck vessels e.g. volumetric flasks
  • The flat base ensures stability on the balance pan
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)