Documentos Principais
BAF367391000
SP Bel-Art® Economy Scoops
stainless steel, nominal capacity 1000 mL (34 oz)
Sinônimo(s):
Lab Scoop, spoon
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
stainless steel
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F36739-1000
Total C
12 in. (305 oz)
bowl diam.
4.125 in. (105 mm)
capacidade nominal
1000 mL (34 oz)
Descrição geral
Low-cost, sturdy scoop ideal for general laboratory use with high sides to prevent spillage.
Características e benefícios
  • Reusable, high-quality scoops help reduce laboratory waste
  • Helps meet sustainability goals when used in place of disposable scoops
  • Useful in applications with limited salt exposure
  • 304 grade stainless steel
  • Autoclavable
Informações legais
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)