Documentos Principais
SLW1626/10M
Pyrex® Test tubes, without rim, heavy wall
capacity 15 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1626/10M
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
Push fit
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1626/10M
D.E. × C
16 mm × 125 mm
capacidade
15 mL
diâmetro do tubo
16 mm
espessura da parede
1.8 mm
Descrição geral
  • Conforms to ISO 4142
  • Rimless test tubes with a heavy wall to provide extra mechanical strength
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for high resistance to thermal shock and chemical attack
Robust construction reduces possibility of breakages:
  • Lower replacement costs
  • Improved user safety
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)