CLS9944916X
Pyrex® disposable culture tubes, screw cap style, round-bottom
capacity 15.0 mL
Sinônimo(s):
culture tube, glass tubes, test tubes, Corning® 99449
Selecione um tamanho
R$ 1.735,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.735,00
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
round bottom tube
tamanho da rosca
15-415
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
embalagem
pkg of 1000 ea
pkg of 250 ea
fabricante/nome comercial
Corning 99449-16X
D.E. × C
16 mm × 125 mm
capacidade
15.0 mL
cor
clear
adequação
suitable for (culture)
Descrição geral
- Pyrex® disposable culture tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
- Ideal for use in tissue culture and general bacteriological applications.
- Screw-cap tubes are supplied without caps.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)