Documentos Principais
SLW1521/04D
Pyrex® Reagent bottles, narrow neck with stopper
capacity 100 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1521/04D
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
Pyrex bottle
colorless bottle
glass cap
glass stopper
narrow-mouth bottle
Junta
Joints ST/NS neck (14)
joint stopper14/15
Características
with cap
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1521/04D
diâmetro do frasco × A
54 mm × 106 mm , With stopper
capacidade
100 mL
gargalo D.I.
14 mm
Descrição geral
  • Complies with ISO 4796-2
  • Borosilicate glass with ground neck
  • Supplied with solid glass stopper
Características e benefícios
  • Borosilicate glass
  • Complies with ISO 4796-2
  • With ground neck
  • Supplied with solid glass stopper
  • Spare replacement glass stoppers are available
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)