Documentos Principais
SLW1519/01
Pyrex® Media-Lab Bottles, amber glass, with-out cap and pouring ring, with printed trace code
capacity 25 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1519/01
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
round amber glass bottle
Junta
Joints threaded neck (GL25)
esterilidade
non-sterile
Características
graduations
without cap
with printed trace code
without pouring ring
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1519/01
Altura
70 mm
diâmetro do corpo
36 mm
capacidade
25 mL
Descrição geral
  • Bottles only. Supplied without cap or pouring ring
  • Complies with ISO 4796
  • Manufactured from amber-coated borosilicate glass
  • UV absorbent up to 500 nm
  • Ideal for storage of light sensitive materials
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)