Documentos Principais
SLW1350/06M
Pyrex® Roux culture flask, off-set neck
1200 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1350/06M
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.43
Materiais
Pyrex flask
neck (off-set)
esterilidade
non-sterile
Características
without cap
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1350/06M
C × L × A
275 mm × 123 mm × 56 mm
capacidade
1200 mL
1200 mL
gargalo D.I.
33 mm
volume de trabalho
1200 mL
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
  • Ideal for cell culture
  • Manufactured from chemically inert Pyrex glass for a contamination-free environment
  • Withstands repeated autoclaving
  • Off-set neck
Características e benefícios
• Ideal for cell culture• Manufactured from virtually chemically inert PYREX® glass for a contamination-free environment• Withstands repeated autoclave cycles• Off-set neck
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)