Documentos Principais
SLW1134/08
Pyrex® Erlenmeyer flask, narrow neck baffled
capacity 250 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1134/08
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
borosilicate glass
bottom (Baffled)
Junta
Joints neck (36)
esterilidade
non-sterile
Características
graduated: no
without cap
baffled
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1134/08
Altura
138 mm
corpo D.E.
82 mm
capacidade
250 mL
gargalo D.I.
32 mm
conector
narrow neck
Descrição geral
  • Ideal for use in preparation of cultures
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Exhibits 4 baffle indents to provide optimal and consistent agitation
  • Suitable for repeated autoclave cycles at 121 deg. C
Outras notas
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)