Documentos Principais
CLS444650
Pyrex® shaker flask with extra-deep baffles
capacity 50 mL
Sinônimo(s):
Corning® 4446
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 2.477,00
R$ 2.477,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 2.477,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 2.477,00
Check Cart for Availability
Materiais
Delong
borosilicate glass
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
closure type Closure cap
embalagem
case of 12
fabricante/nome comercial
Corning 4446-50
capacidade
50 mL
Descrição geral
Delong style neck, with three extra-deep baffles, to enhance gas transfer when used with rotary or reciprocating shakers. Long neck reduces splashing and is designed for two-position polypropylene closures. Closures are sold separately.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)