Documentos Principais
SIK2701-10
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Azobenzenetetracarboxylic acid - TAZBH4
≥97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H10N2O8
Número CAS:
Peso molecular:
358.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥97%
cadeia de caracteres SMILES
N(=N\c2cc(cc(c2)C(=O)O)C(=O)O)/c1cc(cc(c1)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C16H10N2O8/c19-13(20)7-1-8(14(21)22)4-11(3-7)17-18-12-5-9(15(23)24)2-10(6-12)16(25)26/h1-6H,(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)(H,25,26)/b18-17+
chave InChI
MXBBZODCMBYDCL-ISLYRVAYSA-N
Informações legais
Product of SiKEMIA
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)