Documentos Principais
SIBNC
Sigma-Aldrich
Boron Nitride on SiO2/Si Substrate
SIBNC
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
MA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
fabricante/nome comercial
SIBNC
C × L
10 mm × 10 mm , coupon
die thickness
525 μm , silicon
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)