900415
Graphene, monolayer film
10 cm x 10 cm on copper foil, avg. no. of layers, 1
Sinônimo(s):
Graphene/Cu
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Monolayer graphene film, 10 cm x 10 cm on copper foil, avg. no. of layers, 1
Nível de qualidade
Formulário
film
Características
avg. no. of layers 1
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Graphene film.
- Growth method: CVD synthesis.
- Appearance: Transparent film.
- Transparency: >97%.
- Coverage: >95%.
- Number of graphene layers: 1.
- Thickness (theoretical): 0.345 nm.
- FET electron mobility on Al2O3: 2000 cm2/Vs.
- Hall electron mobility on SiO2/Si: 4000 cm2/Vs.
- Sheet resistance on SiO2/Si: 450±40 Ω/sq (1cm x1cm).
- Grain size: Up to 10 μm.
- Substrate: Copper Foil.
- Thickness: 18 μm.
Aplicação
- Flexible batteries.
- Electronics.
- Aerospace industry.
- MEMS and NEMS.
- Microactuators.
- Conductive coatings.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials