Documentos
S422649
DIETHYLMETHYL(2-(3-METHYL-2-PHENYLVALERYLOXY)-ETHYL)AMMONIUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C19H32BrNO2
Número CAS:
Peso molecular:
386.376
Número MDL:
Outras notas