Key Documents
R510165
BUTYRIC ACID N'-((4-CHLORO-3,5-DIMETHYL-PHENOXY)-ACETYL)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C14H19ClN2O3
Número CAS:
Peso molecular:
298.772
Número MDL:
Outras notas