Key Documents
R292222
2-{[(1-{[2-(2-OXIRANYLMETHOXY)-1-NAPHTHYL]METHYL}-2-NAPHTHYL)OXY]METHYL}OXIRANE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C27H24O4
Número CAS:
Peso molecular:
412.49
Número MDL:
Outras notas