148083
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane
97%
Sinônimo(s):
2-Ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, Trimethylolpropane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.8 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
97%
forma
(Powder or Crystals or Granules or Chunks)
temperatura de autoignição
1301 °F
pb
159-161 °C/2 mmHg (lit.)
pf
56-58 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-6(3-7,4-8)5-9/h7-9H,2-5H2,1H3
chave InChI
ZJCCRDAZUWHFQH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
356.0 °F - Cleveland open cup
Ponto de fulgor (°C)
180 °C - Cleveland open cup