Documentos
QBD10822
Sigma-Aldrich
Biotin-dPEG®11-Lipoamide
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H78N4O14S3
Número CAS:
Peso molecular:
959.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
51171641
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
>90%
forma
solid or viscous liquid
adequação da reação
reaction type: Biotinylations
reactivity: gold reactive
reagent type: cross-linking reagent
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCCCC1SSCC1)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC2SCC(C2N3)NC3=O)=O
Características e benefícios
Biotin-dPEG®11-lipoamide is designed to provide biotinylation of metallic (e.g., gold) surfaces for use in diverse life science and nanotechnology applications. The single molecular weight dPEG® spacer is 52.9 Å long. It is hydrophilic and non-immunogenic. The lipoic acid group forms two strong, stable dative bonds to metal surfaces per molecule.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3