Documentos Principais
QBD10808
Sigma-Aldrich
Lipoamido-dPEG®12-acid
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol, alpha-(2-carboxyethyl)-omega-[2-[[5-(3R)-1,2-dithiolan-3-yl-1-oxopentyl]amino]ethoxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl)
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 2.849,00
1000 MG
R$ 11.470,00
R$ 2.849,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 2.849,00
1000 MG
R$ 11.470,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C35H67NO15S2
Número CAS:
Peso molecular:
806.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.849,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reaction type: Pegylations
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: gold reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCCCC1SSCC1)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O
InChI
1S/C35H67NO15S2/c37-34(4-2-1-3-33-6-32-52-53-33)36-7-9-41-11-13-43-15-17-45-19-21-47-23-25-49-27-29-51-31-30-50-28-26-48-24-22-46-20-18-44-16-14-42-12-10-40-8-5-35(38)39/h33H,1-32H2,(H,36,37)(H,38,39)
chave InChI
KTDABPXYRAJNFQ-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Lipoamido-dPEG®12-acid permits crosslinking of a molecule with an amine functional group to a metal surface such as gold. The lipoamide group readily forms strong, stable dative bonds with metals such as gold, while the acid group reacts with amines. The dPEG® spacers are hydrophilic, non-immunogenic, single molecular weight compounds of exact length. Precise spacing control of the crosslinked molecules is possible because of this single molecular weight nature. The dPEG® spacers also improve the water solubility of the target molecules.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)