QBD10374
SPDP-dPEG®4-NHS ester
Sinônimo(s):
2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 17-oxo-19-(2-pyridinyldithio)-4,7,10,13-tetraoxa-16-azanonadecanoate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
grupo funcional
NHS ester
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)CCSSC2=NC=CC=C2
InChI
1S/C23H33N3O9S2/c27-19(7-18-36-37-20-3-1-2-8-25-20)24-9-11-32-13-15-34-17-16-33-14-12-31-10-6-23(30)35-26-21(28)4-5-22(26)29/h1-3,8H,4-7,9-18H2,(H,24,27)
chave InChI
QTVBGVZVUCIFAH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)