803499
PEG4-SPDP (PEGylated, long-chain SPDP crosslinker)
Sinônimo(s):
2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 17-oxo-19-(2-pyridinyldithio)-4,7,10,13-tetraoxa-16-azanonadecanoate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
oil
Nível de qualidade
peso molecular
559.65
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
condição de armazenamento
desiccated
solubilidade
water: soluble
grupo funcional
NHS ester
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCSSC1=CC=CC=N1)NCCOCCOCCOCCOCCC(ON2C(CCC2=O)=O)=O
chave InChI
QTVBGVZVUCIFAH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Reactive groups: NHS ester and pyrirdyldithiol
- Efficient amine conjugation—NHS ester provides effective conjugation to lysines, N-termini of peptides and other primary amines
- Reversible sulfhydryl conjugation—pyridyldithiol group enables disulfide linkage with reduced cysteines and other sulfhydryl groups, providing a stable but cleavable bond
- Polyethylene glycol—PEG groups are flexible, non-immunogenic, hydrophilic, and often enhance the solubility of attached molecules
- Spacer arm—connects primary amines and sulfhydryl targets at distances up to 25.7 angstroms; compare to PEG12-SPDP (54.1 angstroms)
Atenção
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)