Documentos
P71517
Sigma-Aldrich
1-(4-Pyridyl)pyridinium chloride hydrochloride
85%, technical grade
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9ClN2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
229.11
Beilstein:
3786515
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
technical grade
Ensaio
85%
forma
crystals
pf
166-170 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].Cl[H].c1cc[n+](cc1)-c2ccncc2
InChI
1S/C10H9N2.2ClH/c1-2-8-12(9-3-1)10-4-6-11-7-5-10;;/h1-9H;2*1H/q+1;;/p-1
chave InChI
QZOFFMRDIRXGKJ-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3