Documentos Principais
377783
Sigma-Aldrich
1-Heptyl-4-(4-pyridyl)pyridinium bromide
95%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 2.536,00
R$ 2.536,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 2.536,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H23BrN2
Número CAS:
Peso molecular:
335.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
R$ 2.536,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
95%
Formulário
powder, crystals or chunks
Impurezas
2% 1,1′-diheptyl-4,4′-bipyridinium dibromide
2% acetone
pf
125-128 °C (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CCCCCCC[n+]1ccc(cc1)-c2ccncc2
InChI
1S/C17H23N2.BrH/c1-2-3-4-5-6-13-19-14-9-17(10-15-19)16-7-11-18-12-8-16;/h7-12,14-15H,2-6,13H2,1H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
GBJHAEPTEZMDHU-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)