The detailed composition of this phenol nitroprusside solution is considered proprietary, but includes 50 g/L phenol in a sodium nitroprusside solution containing a stabilizer.
P6994
Phenol nitroprusside solution
Sinônimo(s):
Nitroprusside Phenol Solution
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
adequação da reação
reagent type: oxidant
temperatura de armazenamento
2-8°C
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
-
What are the concentrations of the solution components sodium nitroprusside and phenol?
1 answer-