P65800
3-Pyridylacetic acid hydrochloride
98%
Sinônimo(s):
3-Pyridineacetic acid hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
crystals
pf
161-163 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].OC(=O)Cc1cccnc1
InChI
1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2,(H,9,10);1H
chave InChI
XVCCOEWNFXXUEV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3