P53209
Propylene sulfide
≥96%
Sinônimo(s):
Methylthiirane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥96%
índice de refração
n20/D 1.475 (lit.)
pb
72-75 °C (lit.)
densidade
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1CS1
InChI
1S/C3H6S/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
MBNVSWHUJDDZRH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
10 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?