Documentos Principais
C102601
Sigma-Aldrich
Cyclohexene sulfide
85%, technical grade
Sinônimo(s):
7-Thiabicyclo[4.1.0]heptane
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.117,00
R$ 1.117,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.117,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10S
Número CAS:
Peso molecular:
114.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.117,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
85%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.527 (lit.)
p.e.
55-58 °C/12 mmHg (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC2SC2C1
InChI
1S/C6H10S/c1-2-4-6-5(3-1)7-6/h5-6H,1-4H2
chave InChI
PQWJNIJNYRPOAA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
122.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
50 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)