Key Documents
P50609
Sigma-Aldrich
1,3-Propanedithiol
99%
Sinônimo(s):
1,3-Dimercaptopropane, Trimethylene dimercaptan
About This Item
Fórmula linear:
HS(CH2)3SH
Número CAS:
Peso molecular:
108.23
Beilstein:
1071197
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
5 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.539 (lit.)
pb
169 °C (lit.)
pf
−79 °C (lit.)
densidade
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
SCCCS
InChI
1S/C3H8S2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
chave InChI
ZJLMKPKYJBQJNH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
138.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
59 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Yuchen Wang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 32(46), e2004270-e2004270 (2020-10-13)
Liquid crystal elastomers (LCEs) are of interest for applications such as soft robotics and shape-morphing devices. Among the different actuation mechanisms, light offers advantages such as spatial and local control of actuation via the photothermal effect. However, the unwanted aggregation