P4607
1,4-Pentadiene
99%
Sinônimo(s):
Allylethylene
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
11.91 psi ( 20 °C)
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.389 (lit.)
pb
26 °C (lit.)
pf
−148 °C (lit.)
densidade
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=CCC=C
InChI
1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h3-4H,1-2,5H2
chave InChI
QYZLKGVUSQXAMU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves