111805
trans-1,3-Pentadiene
90%
Sinônimo(s):
trans-Piperylene
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
6.56 psi ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.430 (lit.)
p.e.
42 °C (lit.)
pf
−87 °C (lit.)
densidade
0.678 g/mL at 20 °C
0.683 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C\C=C
InChI
1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h3-5H,1H2,2H3/b5-4+
chave InChI
PMJHHCWVYXUKFD-SNAWJCMRSA-N
Aplicação
- Hydroxyl radical reactions with diolefins in atmospheric and combustion environments: This study provides insights into the reactions of hydroxyl radicals with diolefins such as trans-1,3-Pentadiene, highlighting their significance in both atmospheric chemistry and combustion processes. This research helps in understanding the reactive pathways and kinetics that could inform both environmental and industrial applications of trans-1,3-Pentadiene (Khaled et al., 2019).
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
5.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-15 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?