Documentos Principais
P40204
Sigma-Aldrich
Phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal
99%
Sinônimo(s):
N-(2,2-Diethoxyethyl)phthalimide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H17NO4
Número CAS:
Peso molecular:
263.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
powder
pf
72-74 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(CN1C(=O)c2ccccc2C1=O)OCC
InChI
1S/C14H17NO4/c1-3-18-12(19-4-2)9-15-13(16)10-7-5-6-8-11(10)14(15)17/h5-8,12H,3-4,9H2,1-2H3
chave InChI
GEFXJJJQUSEHLV-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)