P27127
Phenylmercuric acetate
97%
Sinônimo(s):
Phenylmercury acetate, Mercury phenyl acetate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
148-151 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[Hg]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.C2H4O2.Hg/c1-2-4-6-5-3-1;1-2(3)4;/h1-5H;1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1
chave InChI
XEBWQGVWTUSTLN-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Kidney,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?