Documentos Principais
D4130
Supelco
Barium diphenylamine-4-sulfonate
redox indicator
Sinônimo(s):
4-(Phenylamino)benzenesulfonic acid barium salt, Diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt
About This Item
Fórmula linear:
(C12H10NO3S)2Ba
Número CAS:
Peso molecular:
633.88
Beilstein:
3795146
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Barium diphenylamine-4-sulfonate, for redox titration
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
técnica(s)
titration: suitable
solubilidade
50 mg/mL, clear to very slightly hazy, faintly yellow-green
traços de cátion
C: 44.3-46.6%
N: 4.1-4.8%
cadeia de caracteres SMILES
[Ba++].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(Nc2ccccc2)cc1.[O-]S(=O)(=O)c3ccc(Nc4ccccc4)cc3
InChI
1S/2C12H11NO3S.Ba/c2*14-17(15,16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;/h2*1-9,13H,(H,14,15,16);/q;;+2/p-2
chave InChI
IVCNVXFNTKXMCA-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Visit our Titration Center to learn more.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)