P26406
2-Phenyl-1,3-indandione
97%
Sinônimo(s):
2-Phenyl-1H-indene-1,3(2H)-dione, Phenindione
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
crystals
pf
144-148 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C(c2ccccc2)C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C15H10O2/c16-14-11-8-4-5-9-12(11)15(17)13(14)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H
chave InChI
NFBAXHOPROOJAW-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... VKORC1(79001)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges