Documentos Principais
SML1402
Sigma-Aldrich
TCID
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4,5,6,7-Tetrachloro-1,3-indandione, 4,5,6,7-Tetrachloro-1H-indene-1,3(2H)-dione, CID 2729042, UCH-L3 Inhibitor
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 535,00
R$ 535,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 535,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H2Cl4O2
Número CAS:
Peso molecular:
283.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 535,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to light brown
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CC(C2=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C21)=O
InChI
1S/C9H2Cl4O2/c10-6-4-2(14)1-3(15)5(4)7(11)9(13)8(6)12/h1H2
chave InChI
IDLAOWFFKWRNHB-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
TCID is a cell penetrant potent and specific inhibitor of UCH-L3 (Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L3). TCID is used to distinguish between UCH-L1 and UCH-L3 activities in cells.
TCID is a cell penetrant potent and specific inhibitor of UCH-L3.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Anurag Rathore et al.
Scientific reports, 10(1), 5350-5350 (2020-03-27)
The major barrier to a HIV-1 cure is the persistence of latent genomes despite treatment with antiretrovirals. To investigate host factors which promote HIV-1 latency, we conducted a genome-wide functional knockout screen using CRISPR-Cas9 in a HIV-1 latency cell line