Documentos Principais
P16303
Sigma-Aldrich
3-Phenoxypropyl bromide
96%
Sinônimo(s):
3-Bromopropyl phenyl ether
Selecione um tamanho
25 G
R$ 853,00
R$ 853,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 853,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5O(CH2)3Br
Número CAS:
Peso molecular:
215.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 853,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.546 (lit.)
p.e.
130-134 °C/14 mmHg (lit.)
pf
10-11 °C (lit.)
densidade
1.365 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
BrCCCOc1ccccc1
InChI
1S/C9H11BrO/c10-7-4-8-11-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
chave InChI
NIDWUZTTXGJFNN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)