Documentos Principais
N26601
Sigma-Aldrich
3-Nitrostyrene
96%
Selecione um tamanho
2.5 G
R$ 629,00
10 G
R$ 1.731,00
R$ 629,00
Previsão de entrega em28 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2.5 G
R$ 629,00
10 G
R$ 1.731,00
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHC6H4NO2
Número CAS:
Peso molecular:
149.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 629,00
Previsão de entrega em28 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.584 (lit.)
pf
−5 °C (lit.)
densidade
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C8H7NO2/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)9(10)11/h2-6H,1H2
chave InChI
SYZVQXIUVGKCBJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
224.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
107 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
S A Bright et al.
Oncology reports, 41(5), 3127-3136 (2019-03-22)
The nitrostyrene scaffold was previously identified as a lead target structure for the development of effective compounds targeting Burkitt's lymphoma. The present study aimed to develop these compounds further in haematological malignancies, including chronic lymphocytic leukaemia (CLL). Cellular viability, flow
Yafei Sun et al.
Nature communications, 11(1), 4600-4600 (2020-09-16)
Supported gold nanoparticles are emerging catalysts for heterogeneous catalytic reactions, including selective hydrogenation. The traditionally used supports such as silica do not favor the heterolytic dissociation of hydrogen on the surface of gold, thus limiting its hydrogenation activity. Here we