Documentos Principais
NORS35008
Norell® Select Series 3 mm NMR tubes
frequency 500 MHz
Sinônimo(s):
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Selecione um tamanho
5 EA
R$ 518,00
R$ 518,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 EA
R$ 518,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
R$ 518,00
Check Cart for Availability
Materiais
colorless tube
glass tube
Características
neck thread push fit
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
Norell S-3-500-8
Parâmetros
500 MHz frequency
Comprimento
8 in.
D.E. × D.I.
3 mm × 2.4 mm
curvatura
±0.013 mm
concentricidade
±0.005 mm
diâmetro do tubo
3 mm
espessura da parede
0.58 mm
Descrição geral
Manufactured out of ASTM Type 1 Class A glass, Norell Select Series NMR tubes are specifically designed for high-resolution NMR spectroscopy. The Select Series provides reliable performance for spinning or non-spinning techniques, structure determination of small molecules, or determining the 3-D structure of a membrane protein.
Informações legais
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)