Key Documents
N6265
Sigma-Aldrich
2-(5-Nitro-2-pyridylazo)-5-(N-propyl-N-sulfopropylamino)phenol disodium salt
≥95%
Sinônimo(s):
Nitro-PAPS
About This Item
Fórmula linear:
C17H19N5O6SNa2
Número CAS:
Peso molecular:
467.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].CCCN(CCCS([O-])(=O)=O)c1ccc(\N=N\c2cc(ccn2)[N+]([O-])=O)c([O-])c1
InChI
1S/C17H21N5O6S.2Na/c1-2-8-21(9-3-10-29(26,27)28)13-4-6-15(16(23)11-13)19-20-17-7-5-14(12-18-17)22(24)25;;/h4-7,11-12,23H,2-3,8-10H2,1H3,(H,26,27,28);;/q;2*+1/p-2/b20-19+;;
chave InChI
YGNYDGHRNNUMAZ-LLIZZRELSA-L
Aplicação
Reagent for photometric determination of iron.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Makino, T., et al.
Proc. 26th Ann. Mtg. Japan Soc. Clin. Chem, 107-107 (1986)