Documentos Principais
N22002
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate
98%
Sinônimo(s):
p-Nitrophenyl phosphate disodium, Disodium 4-nitrophenyl phosphate hexahydrate, di-Sodium 4-nitrophenyl phosphate, pNPP
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
371.14
Beilstein:
5324661
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
Ensaio
98%
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)