Documentos Principais
N10705
Sigma-Aldrich
5-Nitrobarbituric acid hydrate
95%
Sinônimo(s):
5-Nitro-2,4,6-trihydroxypyrimidine, Dilituric Acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H3N3O5 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
173.08 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
95%
Formulário
powder
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
pf
183 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.[O-][N+](=O)C1C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3N3O5.H2O/c8-2-1(7(11)12)3(9)6-4(10)5-2;/h1H,(H2,5,6,8,9,10);1H2
chave InChI
YKGZAIJTCJOZNK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Used as a microreagent for potassium with which it forms a characteristic precipitate.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)