MT51343164
Mettler-Toledo InLab® Flex-micro pH electrode
cable size 1 m
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
epoxy shaft
glass, U membrane
descrição
Reference electrolyte 3 mol/L KCl
BNC connector
Reference system ARGENTHAL™, with Ag+ -trap
fabricante/nome comercial
Mettler-Toledo 51343164
faixa de medição de temperatura
0-80 °C
C × diâmetro
180 mm × 6 mm
tamanho do cabo
1 m
faixa de pH
0-14
Descrição geral
Designed with a shaft diameter of just 6 mm the InLab® Flex-Micro is able to measure pH in test tubes and other small containers used in the laboratory. Thanks to its flexible shaft, breaking is not an issue anymore.
Combination design avoids use of separate reference and indicating electrodes.
- 6 mm diameter shaft
- Combination design
- Flexible shaft
- Fixed cable (1 m, BNC)
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)