Documentos Principais
Z741354
Accuris Analytical Balance
capacity 210 g, weighing capacity 210 g, AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
Sinônimo(s):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 15.748,00
R$ 15.748,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 15.748,00
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
R$ 15.748,00
Check Cart for Availability
Materiais
stainless steel weighing plate
Características
CE compliant
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific W3100-210-E
faixa de medição
resolution: 0.0001 g
capacidade de pesagem faixa de medição
210 g
capacidade
210 g
outside size
32 cm (12.5 in.) × 47 cm (18.5 in.) × 28 cm (11 in.)
diâmetro do tacho de pesagem
90 mm (3.5 in.)
Descrição geral
Accuris Analytical balances incorporate electromagnetic sensor technology and precision mechanical components to offer superior weight determinations to a fraction of a milligram. The glass draft shield enclosing the weighing chamber has sliding doors on the sides and top for easy access to the weigh pan.
Leveling feet on the rear of the balance extend laterally to provide stability, and a sensitive leveling bubble aids in the leveling process.
Informações legais
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6