Documentos Principais
MT51343070
Mettler-Toledo InLab® Science & Science Pro pH electrode
S7 connector, L × diam. 120 mm × 12 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.79
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
glass membrane (A41)
glass shaft
descrição
Reference electrolyte 3 mol/L KCl
Reference system ARGENTHAL with Ag+ -trap
fabricante/nome comercial
Mettler-Toledo 51343161
faixa de medição de temperatura
0-100 °C
C × diâmetro
120 mm × 12 mm
faixa de pH
0-12
Descrição geral
InLab® Sience and Sience Pro are glass-body, combination pH electrode with S7 screw head and ground glass sleeve ideal for slurries and emulsions.
The sleeve junction increases flow rate and improves sample contact and can be easily cleaned.
The ARGENTHAL reference system improves service life and measurement accuracy at differing sample temperatures.
  • ARGENTHAL reference
  • Sleeve junction
  • detachable cable
Science
Informações legais
ARGENTHAL is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)