This is a product of Bioanalytical Systems, Inc. The length is 7.5 cm and the width at the tip of the probe is 5.7 mm. This electrode features a PTFE cap and glass body with a silver wire.
Please see the supplier product image and drawing below.
BASMW1085
Non-Aqueous Reference Electrode
Sinônimo(s):
Reference Electrode for Non-Aqueous Solutions
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE cap
glass body
descrição
frit tip with PTFE heat shrink
silver wire
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
Can I check the detailed specifications (thickness, usage environment, length, etc.) of this product?
1 answer-