Documentos Principais
MT51340339
Mettler-Toledo Economic & Easy ORP electrode
Robust Plastic shaft, fill solution: Gel
About This Item
Código UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.79
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
Nylon (junction)
plastic shaft
platinum (pin)
descrição
BNC connector
Reference system: Ag/AgCl
Características
fill solution: Gel
fabricante/nome comercial
Mettler-Toledo 51340339
faixa de medição de temperatura
0-80 °C
C × diâmetro
120 mm × 12 mm
tamanho do cabo
1 m
Descrição geral
ORP electrode for lab use.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)