M9775
4-(N-Maleimido)benzophenone
Sinônimo(s):
Benzophenone-4-maleimide
About This Item
Produtos recomendados
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
solubilidade
chloroform: 50 mg/mL
DMF: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C=CC(=O)N1c2ccc(cc2)C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C17H11NO3/c19-15-10-11-16(20)18(15)14-8-6-13(7-9-14)17(21)12-4-2-1-3-5-12/h1-11H
chave InChI
OZIZEXQRIOURIJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3