Key Documents
M66900
Sigma-Aldrich
3-Methyl-3-pentanol
98%
Sinônimo(s):
Diethyl methyl carbinol
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2)2C(CH3)OH
Número CAS:
Peso molecular:
102.17
Beilstein:
1731456
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.418 (lit.)
pb
123 °C (lit.)
pf
−38 °C (lit.)
densidade
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)(O)CC
InChI
1S/C6H14O/c1-4-6(3,7)5-2/h7H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
FRDAATYAJDYRNW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
75.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
24 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Alfonso Pérez-Garrido et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(2), 896-904 (2008-12-06)
This paper reports a QSAR study for predicting the complexation of a large and heterogeneous variety of substances (233 organic compounds) with beta-cyclodextrins (beta-CDs). Several different theoretical molecular descriptors, calculated solely from the molecular structure of the compounds under investigation