Documentos Principais
M60201
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-nitroanisole
99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H3(NO2)OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
167.16
Beilstein:
2329690
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
pf
48-50 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(C)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-4-3-5-7(12-2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3
chave InChI
MGBRGNWARSQECY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)