Documentos Principais
68170
Sigma-Aldrich
2-Methyloctane
≥99.0% (GC)
Selecione um tamanho
5 ML
R$ 2.867,00
R$ 2.867,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 ML
R$ 2.867,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
128.26
Beilstein:
1696918
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.867,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥99.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.403
p.e.
140-144 °C (lit.)
densidade
0.714 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC(C)C
InChI
1S/C9H20/c1-4-5-6-7-8-9(2)3/h9H,4-8H2,1-3H3
chave InChI
ZUBZATZOEPUUQF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
26 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Nonane anhydrous, ≥99%
Sigma-Aldrich
296821
Nonane
Decane anhydrous, ≥99%
Sigma-Aldrich
457116
Decane