M44451
4,4′-Methylenebis(N,N-dimethylaniline)
97.5 - 102.5% purity, powder, crystals or chunks
Sinônimo(s):
N,N,N′,N′-Tetramethyl-4,4′-diaminodiphenylmethane, N,N,N′,N′-Tetramethyl-4,4′-methylenedianiline, Arnolds base, Michlers base
About This Item
Produtos recomendados
product name
4,4′-Methylenebis(N,N-dimethylaniline), 97.5% (GC)
Ensaio
97.5% (GC)
forma
powder, crystals or chunks
cor
white to faint beige, to Tan
pf
88-89 °C (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(Cc2ccc(cc2)N(C)C)cc1
InChI
1S/C17H22N2/c1-18(2)16-9-5-14(6-10-16)13-15-7-11-17(12-8-15)19(3)4/h5-12H,13H2,1-4H3
chave InChI
JNRLEMMIVRBKJE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
352.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
178 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges